Läs mer
4-(4-Chlorophenyl)piperidine-2,6-dione, Mikromol™
Produktkod. 17983396
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17983396 25 mg
1 options
Produktkod. 17983396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1235.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(4-Chlorophenyl)piperidine-2,6-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione
CAS 84803-46-3
Analyt- eller komponentnamn 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H10 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)piperidine-2,6-dione, Baclofen impurity E
InChI formel InChI=1S/C11H10ClNO2/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(14)13-11(15)6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14,15)
LEDER Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)NC(=O)C2
IUPAC-namn 4-(4-chlorophenyl)piperidine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 223.66
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 223.04 g/mol