Läs mer
4-(4-klorfenyl)pyrimidin-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10723633
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10723633 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10232552 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05717DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175203-08-4
Molekylformel C10H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 222.69
MDL-nummer MFCD00174262
InChI-nyckel TWKIWOOKHPWUIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-chlorophenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-chloro-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-chlorophenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-4-chlorophenyl, maybridge1_004888, 6-4-chlorophenyl pyrimidine-2 1h-thione, 4-4-chlorophenyl-3h-pyrimidine-2-thione
PubChem CID 2735805
IUPAC-namn 6-(4-klorfenyl)-lH-pyrimidin-2-tion
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.7
Procent renhet 97%