Läs mer
4-[(4-klorfenyl)sulfonyl]-3-metyltiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10425512
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10425512 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10425322 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10425512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01338EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-65-2
Molekylformel C12H9ClO4S2
Molekylvikt (g/mol) 316.77
MDL-nummer MFCD00067886
InChI-nyckel WZQQSJVPCVCQKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chloro-benzenesulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004536, 4-4-chlorophenylsulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2778453
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)sulfonyl-3-metyltiofen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC=C1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 316.78
Procent renhet 97%