Läs mer
4-[(4-klorfenyl)sulfonyl]-3-tiofenkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10713823
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10713823 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10651683 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00552CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 423769-77-1
Molekylformel C11H7ClO4S2
Molekylvikt (g/mol) 302.743
MDL-nummer MFCD03407362
InChI-nyckel MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779802
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)sulfonyltiofen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 302.76
Procent renhet 97%