Läs mer
4-(4-Chlorophenyl)tetrahydropyran-2,6-dione, Mikromol™
Beskrivning
4-(4-Chlorophenyl)tetrahydropyran-2,6-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride |
| CAS | 53911-68-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H9 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)15-11(14)6-8/h1-4,8H,5-6H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)OC(=O)C2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-chlorophenyl)oxane-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.64 |
| Visa mer |