Läs mer
4-[(4-klorfenyl)tio]tiofen-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10364382
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10364382 250 mg 250mg
10232192 1 g 1g
10240445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10364382 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04905CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 149609-86-9
Molekylformel C11H7ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 270.745
MDL-nummer MFCD00052149
InChI-nyckel UKDSGGJQRSNTHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl thio thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl thio, 4-4-chlorophenyl sulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfanylthiophene-3-carboxylic acid, maybridge3_003733, acmc-20n5rn, 4-4-chlorophenylsulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl thio-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulphanyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778946
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)sulfanyltiofen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=CC=C1SC2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270.76
Procent renhet 97%