Läs mer
4,4'-cis-Stilbenedikarboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386906
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386906 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11386906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04364.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133005-88-6 | C16H12O4 | 268.268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid
CAS 133005-88-6
Smältpunkt >300°C
Molekylformel C16H12O4
MDL-nummer MFCD00013994
Kvantitet 1 g
Beilstein 1978660
Synonym 4-z-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, cis-4,4'-dicarboxystilbene, z-4,4'-stilbene dicarboxylic acid, z-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-cis-stilbenedicarboxylic acid
InChI-nyckel SBBQDUFLZGOASY-UPHRSURJSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 4-[(Z)-2-(4-karboxifenyl)etenyl]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 268.268
PubChem CID 18647961
Formel vikt 268.27
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.