Läs mer
4-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-7-12-13-8-14/h1-4,7-8H,6H2 |
| Formel vikt | 184.0749 |