Läs mer
4,4'-DDE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDE |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H |
| Formel vikt | 315.938 |