Läs mer
4,4'-DDM, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDM |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2 |
| Formel vikt | 236.016 |