Learn More
Beschreibung
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 4,4′-DDT |
| Förpackning | Glass Bottle |
| CAS | 50-29-3 |
| Molekylformel | (ClC6H4)2CHCCl3 |
| Färg | Colorless |
| Smältpunkt | 107°C to 110°C |
| Kokpunkt | 260°C |
| Synonym | 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.49 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?