Läs mer
4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine, 97%
Produktkod. 15474097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474097 5 g 5g
15464097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31476.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142646-58-0 | C28H44N2 | 408.674 g/mol
Används vid framställning av en konstgjord muskel med lamellstruktur baserad på en nematisk triblocksampolymer. Använd även som komplex i cykliska voltammetriska studier av kopparkomplex som katalyserar atomöverföringsradikalpolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används vid framställning av en konstgjord muskel med lamellstruktur baserad på en nematisk triblocksampolymer. Använd även som komplex i cykliska voltammetriska studier av kopparkomplex som katalyserar atomöverföringsradikalpolymerisation.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142646-58-0
Molekylformel C28H44N2
Molekylvikt (g/mol) 408.674
MDL-nummer MFCD00800915
InChI-nyckel VHJFWJXYEWHCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl, 4-nonyl-2-4-nonylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl, 4,4'-bis nonyl-2,2'-bipyridine, dnbpy, acmc-1cctu, bpdn01, 4,4-dinonyl-2,2-bipyridine, 4,4-dinoyl-2,2-dipyridyl
PubChem CID 4285174
IUPAC-namn 4-nonyl-2-(4-nonylpyridin-2-yl)pyridin
LEDER CCCCCCCCCC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)CCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
Smältpunkt 61°C to 63°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 408.67
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.