Läs mer
4,4-Di-n-propylcyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Di-N-propylcyclohexanone |
| CAS | 123018-62-2 |
| Molekylformel | C12 H22 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c1-3-7-12(8-4-2)9-5-11(13)6-10-12/h3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC1(CCC)CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 4,4-dipropylcyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.3 |
| Formel vikt | 182.1671 |