Läs mer
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridin, TRC
Produktkod. 30375526
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30375526 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30375526 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4294632.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
CAS 72914-19-3
Molekylformel C18H24N2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4,4'-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(t-butyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-t-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-dipyridyl, 4-tert-Butyl-2-(4-tert-butylpyridin-2-yl)pyridine BBBPY
InChI formel InChI=1S/C18H24N2/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6/h7-12H,1-6H3
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C(C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 268.4
Formel vikt 268.1939