missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine |
| CAS | 72914-19-3 |
| Molekylformel | C18H24N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4,4'-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(t-butyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-t-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-dipyridyl, 4-tert-Butyl-2-(4-tert-butylpyridin-2-yl)pyridine BBBPY |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6/h7-12H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.4 |
| Formel vikt | 268.1939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?