Läs mer
4,4'-Di-tert-butylbifenyl, 99+%
Produktkod. 10772871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10772871 5 g Glasflaska 5g
10136923 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291880050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1625-91-8
Molekylformel C20H26
Molekylvikt (g/mol) 266.42
MDL-nummer MFCD00008834
InChI-nyckel CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-di-tert-butylbiphenyl, 4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-t-butylbiphenyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butylphenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1,1-dimethylethyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butyl phenyl benzene, di-t-butylbiphenyl, pubchem9048, acmc-209st2, 4,4'-di-tertbutylbiphenyl
PubChem CID 74195
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylfenyl)bensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Di-tert-butylbiphenyl
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 126°C to 129°C
Färg Orange-gul till gul
Kokpunkt 190°C to 192°C (13.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4C6H4C(CH3)3
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, 298
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Formel vikt 266.42
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.