Läs mer
4,4'-Di-tert-butylbifenyl, 99 %
Produktkod. 11407004
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407004 100 g 100g
11486994 5 g 5g
11496994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21470.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266,428 g/mol
Det används vid framställning av 1,2-di(litiometyl)bensen. Det har visat sig acceptera elektroner från Li-metall för att ge en radikalanjon som är mycket effektiv vid omvandlingen av alkylhalider till alkyllitiumer. 4,4a-di-tert-butylbifenyl används vid framställning av homoallyliska aminderivat. Det används också vid framställning av litium-di-tert-butylbifenylid, en radikalanjon, överlägsen natrium- eller litiumnaftalenider för metalleringsreaktioner. Tillsammans med litium katalyserar 4,4a-di-tert-butylbifenyl; reaktion av klormetyletyleter och olika karbonylföreningar för att ge motsvarande hydroxietrar och reduktiv öppning av N-fenylazetidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid framställning av 1,2-di(litiometyl)bensen. Det har visat sig acceptera elektroner från Li-metall för att ge en radikalanjon som är mycket effektiv vid omvandlingen av alkylhalider till alkyllitiumer. 4,4′ -Di-tert-butylbifenyl används vid framställning av homoallyliska aminderivat. Det används också vid framställning av litium-di-tert-butylbifenylid, en radikalanjon, överlägsen natrium- eller litiumnaftalenider för metalleringsreaktioner. Tillsammans med litium, 4,4′ -di-tert-butylbifenyl katalyserar; reaktion av klormetyletyleter och olika karbonylföreningar för att ge motsvarande hydroxietrar och reduktiv öppning av N-fenylazetidin.
Löslighet
Löslighet i toluen; nästan transparens. Löslig i dioxan: 0,1 g/ml, (klar).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1625-91-8
Molekylformel C20H26
Molekylvikt (g/mol) 266.428
MDL-nummer MFCD00008834
InChI-nyckel CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-di-tert-butylbiphenyl, 4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-t-butylbiphenyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butylphenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1,1-dimethylethyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butyl phenyl benzene, di-t-butylbiphenyl, pubchem9048, acmc-209st2, 4,4'-di-tertbutylbiphenyl
PubChem CID 74195
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylfenyl)bensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Smältpunkt 126°C to 129°C
Kokpunkt 190°C to 192°C (13 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2095855
Formel vikt 266.43
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.