Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4, 4'-Diacetylbiphenyl |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 192.0°C to 196.0°C |
| Färg | Colorless to Tan |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3COC6H4C6H4COCH3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Visa mer |