Läs mer
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine |
| CAS | 18511-69-8 |
| Molekylformel | C10H10N4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Diamino-2,2'-dipyridyl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4/c11-7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12)2-4-14-10/h1-6H,(H2,11,13)(H2,12,14) |
| LEDER | Nc1ccnc(c1)c2cc(N)ccn2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.0905 |