missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322842
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322842 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322842 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12194800AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
CAS 838-88-0
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H18 N2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym o-Toluidine, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[2-methylbenzenamine], 2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenedianiline, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Amino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(o-toluidine), 4,4'-Methylenebis[2-methylaniline], 4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Bis(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-methylphenyl)methane, Di(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Kayabond C 100, Kayahard MDT, NSC 37146
InChI formel InChI=1S/C15H18N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h3-8H,9,16-17H2,1-2H3
LEDER Cc1cc(Cc2ccc(N)c(C)c2)ccc1N
IUPAC-namn 4-[(4-amino-3-methylphenyl)methyl]-2-methylaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 226.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 226.147 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.