Läs mer
4,4'-Diaminoazobenzen, 95 %
Produktkod. 11366636
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366636 250 mg 250mg
11342286 1 g 1g
11356636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03743.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212,26 g/mol
4,4'-Diaminoazobensen används i tvärbindningsstudier av epoxihartser och syntes av holografiska ytreliefmaterial. Det används vid syntes av antrakinonreaktiva färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,4′ -Diaminoazobensen används i tvärbindningsstudier av epoxihartser och syntes av holografiska ytreliefmaterial. Det används vid syntes av antrakinonreaktiva färgämnen.
Löslighet
Mycket löslig i etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-41-0
Molekylformel C12H12N4
Molekylvikt (g/mol) 212.26
MDL-nummer MFCD00041892
InChI-nyckel KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
LEDER NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diaminoazobenzene
Smältpunkt ∽245 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 745553
Merck Index 14,2977
Löslighetsinformation Mycket löslig i etanol. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)diazenyl]anilin
Formel vikt 212.26
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Diaminoazobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.