Läs mer
4,4'-Diaminobenzanilide, 98%
Produktkod. 11450547
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450547 50 g 50g
11440547 10 g 10g
11460547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22419.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 785-30-8 | C13H13N3O | 227.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 785-30-8
Molekylformel C13H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 227.27
MDL-nummer MFCD00025361
InChI-nyckel XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diaminobenzanilide, 4-amino-n-4-aminophenyl benzamide, benzamide, 4-amino-n-4-aminophenyl, 4-aminobenzoyl-4'-aminoanilide, p,p'-diaminobenzanilide, 4,4'-diamino benzanilide, unii-00x4jm89uh, benzanilide, 4,4'-diamino, 4-aminophenyl-n-4-aminophenyl carboxamide, ccris 8916
PubChem CID 69917
IUPAC-namn 4-amino-N-(4-aminofenyl)bensamid
LEDER NC1=CC=C(NC(=O)C2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diaminobenzanilide
Smältpunkt 200°C to 202°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2215469
Formel vikt 227.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.