Läs mer
4,4'-Diaminobifenyl-2,2'-disulfonsyrahydrat, fortsatt, upp till 30 % vatten
Produktkod. 11324218
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324218 25 g 25g
11334218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041472.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 117-61-3 | C12H12N2O6S2 | 344,36 g/mol
4,4'-Diaminobifenyl-2,2'-disulfonsyrahydrat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-61-3
Molekylformel C12H12N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 344.36
MDL-nummer MFCD00041885
InChI-nyckel MBJAPGAZEWPEFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-benzidinedisulfonic acid, 2,2'-disulfobenzidine, benzidine-2,2'-disulfonic acid, 6,6'-bimetanilic acid, 4,4'-diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid, benzidine-2,2'-disulphonic acid, 4,4'-diamino-1,1'-biphenyl-2,2'-disulfonic acid, unii-alf643n2eq, benzidine, 2,2'-disulfo, 4,4'-diamino-2,2'-biphenyldisulfonic acid
PubChem CID 8337
IUPAC-namn 5-amino-2-(4-amino-2-sulfofenyl)bensensulfonsyra
LEDER NC1=CC=C(C2=CC=C(N)C=C2S(O)(=O)=O)C(=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid hydrate
Färg Lila
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 344.36 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Cont. up to 30% water
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.