Läs mer
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, mixture of stereoisomers, 98+%
Produktkod. 11332157
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332157 25 g 25g
11342157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09598.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1761-71-3 | C13H26N2 | 210.365 g/mol
4,4'-Diaminodicyklohexylmetan används som epoxihärdare. Det är en mångsidig mellanprodukt för att producera läder, gummiprodukter, plast, färgämnen och fotokänsliga polymerer. Det används vid tillverkning av diisocyanater och polyamider. Det används också som smörjmedelstillsats och korrosionsinhibitor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Diaminodicyklohexylmetan används som epoxihärdare. Det är en mångsidig mellanprodukt för att producera läder, gummiprodukter, plast, färgämnen och fotokänsliga polymerer. Det används vid tillverkning av diisocyanater och polyamider. Det används också som smörjmedelstillsats och korrosionsinhibitor.
Löslighet
Lösligt i vatten. (5 g/L) vid °20 C.
Anmärkningar
Inkompatibla material är syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1761-71-3
Molekylformel C13H26N2
Molekylvikt (g/mol) 210.365
MDL-nummer MFCD00001496
InChI-nyckel DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
PubChem CID 15660
IUPAC-namn 4-[(4-aminocyklohexyl)metyl]cyklohexan-1-amin
LEDER C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane
Namnnotering mixture of stereoisomers
Smältpunkt ∼43°C
pH 11.5
Kokpunkt 325°C to 327°C
Flampunkt 159°C (318°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 2079179
Löslighetsinformation Soluble in water. (5g/L) at 20°C.
Formel vikt 210.37
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.