Läs mer
4,4'-Diaminodifenylsulfon, 98 %
Produktkod. 11493208
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493208 100 g 100g
11403218 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18976.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.41 SEK
    508.65 SEK / 100g
    Save 57.76 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248,3 g/mol
Det är aktivt mot ett brett spektrum av bakterier, men används främst för dess verkan mot Mycobacterium leprae, som används som en del av flera läkemedelsregimer vid behandling av alla former av spetälska. Det är ett andrahandsläkemedel för behandling och förebyggande av Pneumocystis-lunginflammation och för att förebygga toxoplasmos hos dem som har dåligt immunförsvar. Dessutom har den använts för akne och andra hudåkommor. Dessutom används det som ett antiinflammatoriskt läkemedel, anti-infektionsläkemedel, ett leprostatiskt läkemedel och ett antimalariamedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligheten i het metanol är nästan transparent. Löslig i DMSO, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-08-0
Molekylformel C12H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 248.3
MDL-nummer MFCD00007887
InChI-nyckel MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
IUPAC-namn 4-(4-aminofenyl)sulfonylanilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone
Smältpunkt 175 °C till 178 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 788055
Merck Index 14,2822
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lösligheten i het metanol är nästan genomskinlig. Lösligt i DMSO, etanol och aceton.
Formel vikt 248.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.