Läs mer
4,4′-Diaminodiphenyl Sulfone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 172°C to 175°C |
| MDL-nummer | MFCD00007887 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, DDS, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone, 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone |