Läs mer
4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsyra, 95 %
Produktkod. 11492638
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492638 100 g 100g
11482638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16664.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370,394 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-11-8
Molekylformel C14H14N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 370.394
MDL-nummer MFCD00024946
InChI-nyckel REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Synonym amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
PubChem CID 5284378
IUPAC-namn 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfofenyl)etenyl]bensensulfonsyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 629516
Merck Index 14,595
Formel vikt 370.41
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.