Läs mer
4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsyra, 95+%, TRC
Produktkod. 30361969
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30361969 25 g
1 options
Produktkod. 30361969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41683025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic Acid
CAS 81-11-8
Molekylformel C14H14N2O6S2
Kvantitet 25 g
Synonym 2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-aminobenzenesulfonic acid] (ACI), 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-diamino- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2'-Disulfo-4,4'-stilbenediamine, 4,4'-Diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid, Amsonic acid, DAS, DASD, Diaminostilbenedisulfonic acid, DSD acid, Flavonic acid, NSC 163, p,p'-Diaminodiphenylethylene-o,o'-disulfonic acid, p,p'-Diaminostilbene-o,o'-disulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O6S2/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22)/b2-1+
LEDER Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(=O)(=O)O)c(c1)S(=O)(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 370.4