Läs mer
4,4'-Diaminostilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Diaminostilbene |
| CAS | 621-96-5 |
| Molekylformel | C14H14N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H,15-16H2 |
| LEDER | NC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(N)C=C2 |
| IUPAC-namn | 4,4'-(ethene-1,2-diyl)dianiline |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vikt | 210.12 |