Läs mer
4,4'-Diazoaminodibenzenesulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Diazoaminodibenzenesulfonic Acid Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O6S2.2Na/c16-22(17,18)11-5-1-9(2-6-11)13-15-14-10-3-7-12(8-4-10)23(19,20)21;;/h1-8H,(H,13,14)(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 400.9728 |
| Procent renhet | >95% |