Läs mer
4,4'-dibrom-2,2'-bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15382052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15382052 1 g 1g
15392052 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15382052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18511-71-2 | C10H6Br2N2 | 313.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18511-71-2
Molekylformel C10H6Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 313.98
InChI-nyckel KIIHBDSNVJRWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridine, 4-bromo-2-4-bromopyridin-2-yl pyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridyl, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo, bpbb01, acmc-1bo83, 4,4'-dibromo-2,2-bipyridine, 4,4'-bromo-2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-dipyridine, 4,4'-dibromine-2,2'-bipyridine
PubChem CID 15569987
IUPAC-namn 4-brom-2-(4-brompyridin-2-yl)pyridin
LEDER C1=CN=C(C=C1Br)C2=NC=CC(=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
Smältpunkt 140.0°C to 143.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 313.98
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.