Läs mer
4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4Br2N2O/c1-2-4(5,6)3(9)8-7-2/h1H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 253.869 |