Läs mer
4,4'-dibrombensil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454414
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454414 10 g 10g
11464414 50 g 50g
11474414 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454414 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13090.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35578-47-3 | C14H8Br2O2 | 368.024 g/mol
4,4a-dibrombensil användes vid framställning av 5,5a-bis-(4-brom-fenyl)-3-metyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5a-bis-(4-brom-fenyl)-3-butyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5a-bis-(4-brom-fenyl)-3-pentyl-imidazolidin-2,4-dion och 5,5a-bis-(4-klor-fenyl)-3-etylimidazolidin-2,4-dion. Det användes också vid syntes av nya kinoxalinbaserade sensibilisatorer för färgsensibiliserade solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dibromobensil användes vid framställning av 5,5′ -bis-(4-brom-fenyl)-3-metyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5′ -bis-(4-brom-fenyl)-3-butyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5′ -bis-(4-brom-fenyl)-3-pentyl-imidazolidin-2,4-dion och 5,5′ -bis-(4-klor-fenyl)-3-etylimidazolidin-2,4-dion. Det användes också vid syntes av nya kinoxalinbaserade sensibilisatorer för färgsensibiliserade solceller.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35578-47-3
Molekylformel C14H8Br2O2
MDL-nummer MFCD00000104
InChI-nyckel NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96430
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromobenzil
Smältpunkt 224°C to 226°C
Kvantitet 10 g
Synonym 4,4'-dibromobenzil, ethanedione, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzil, 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, benzyl, 4,4'-dibromo, unii-o4txv8a656, bis 4-bromophenyl ethanedione, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-bromophenyl, bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis-4-bromo-phenyl-ethane-1,2-dione
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)Br
IUPAC-namn 1,2-bis(4-bromfenyl)etan-1,2-dion
Molekylvikt (g/mol) 368.024
Formel vikt 368.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.