Läs mer
4,4'-Dibromobensofenon, 98+%
Produktkod. 11338035
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338035 5 g 5g
11328035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338035 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08200.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 3988-03-2 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
4,4'-Dibrombensofenon används vid syntes av poly(p-fenylen)-derivat med hög molekylvikt genom palladiumkatalyserad polykondensationsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dibrombensofenon används vid syntes av poly(p-fenylen)-derivat med hög molekylvikt genom palladiumkatalyserad polykondensationsreaktion.
Löslighet
Löslig i etanol, 2-propanol, aceton och toluen. Blandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-2-3988
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromobenzophenone
Smältpunkt 172 °C till 176 °C
Molekylformel C5H10O2
MDL-nummer MFCD00085264
Kvantitet 5 g
Beilstein 2049958
Synonym ethyl glycidyl ether, 2-ethoxymethyl oxirane, oxirane, ethoxymethyl, 1,2-epoxy-3-ethoxypropane, ethoxymethyl oxirane, 3-ethoxy-1,2-epoxypropane, oxirane, 2-ethoxymethyl, propane, 1,2-epoxy-3-ethoxy, 1-ethoxy-2,3-epoxypropane, ccris 1018
Löslighetsinformation Löslig i etanol, 2-propanol, aceton och toluen. Blandbar med vatten.
InChI-nyckel HQCSZRIVJVOYSU-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCOCC1CO1
IUPAC-namn 2-(etoximetyl)oxiran
Molekylvikt (g/mol) 102.13
PubChem CID 19919
Formel vikt 340.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.