Läs mer
4,4'-Dibromobenzofenon, Mikromol™
Produktkod. 17942786
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17942786 25 mg
1 options
Produktkod. 17942786 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1143.140025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4,4'-Dibrombensofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromobenzophenone
CAS 3-2-3988
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-Dibromobenzophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H8 Br2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methanone, bis(4-bromophenyl)-, Benzophenone, 4,4'-dibromo- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-bromophenyl)methanone, 4,4'-Dibromobenzophenone, Bis(4-bromophenyl) ketone, Bis(p-bromophenyl) ketone, NSC 86518, p,p'-Dibromobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
LEDER Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
IUPAC-namn bis(4-bromofenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 340.01
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 337,8942 g/mol