Läs mer
4,4'-Dibromobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dibromobenzophenone |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H |
| Formel vikt | 337.8942 |