Läs mer
4,4'-Dibromobifenyl, 98+%
Produktkod. 11468106
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468106 50 g 50g
11478106 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468106 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A14139.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312,00 g/mol
4,4'-Dibrombifenyl används vanligtvis som brandskyddsmedel och mjukgörare. Det kan även användas i gaskromatografi och vätskekromatografianalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dibrombifenyl används ofta som brandskyddsmedel och mjukgörare. Det kan även användas i gaskromatografi och vätskekromatografianalys.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-86-4
Molekylformel C12H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 312.00
MDL-nummer MFCD00000101
InChI-nyckel HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
PubChem CID 7110
IUPAC-namn 1-brom-4-(4-bromfenyl)bensen
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromobiphenyl
Smältpunkt 164 °C till 169 °C
Kokpunkt 355°C to 360°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3152
Beilstein 2044701
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 312.02
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.