Läs mer
4,4'-Dibromobifenyl, 99 %
Produktkod. 10791165 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10791165 25 g Plastflaska 25g
10711681 100 g Plastflaska 100g
10551461 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10791165 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212080250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-86-4
Molekylformel C12H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 312.00
MDL-nummer MFCD00000101
InChI-nyckel HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
PubChem CID 7110
IUPAC-namn 1-brom-4-(4-bromfenyl)bensen
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Dibromobiphenyl
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 165 °C till 169 °C
Kokpunkt 355 °C till 360 °C
Flampunkt >100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel BrC6H4C6H4Br
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 580
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i etanol; lösliga i bensen
Formel vikt 312
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Dibromobiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.