Läs mer
4,4'-dibromtrifenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491959
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491959 1 g 1g
15411969 250 mg 250mg
15401969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64666.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81090-53-1 | C18H13Br2N | 403.117 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81090-53-1
Molekylformel C18H13Br2N
Molekylvikt (g/mol) 403.117
MDL-nummer MFCD00060104
InChI-nyckel KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromotriphenylamine, 4-bromo-n-4-bromophenyl-n-phenylaniline, n,n-bis 4-bromophenyl aniline, 4,4-dibromotriphenylamine, 4-bromo-n-4-bromophenyl-n-phenylbenzenamine, dibromotriphenylamine, 4,4'-dibromotriphenylamine;, 4,4'-dibromo-triphenylamine, bis 4-bromophenyl phenylamine, bis 4-bromophenyl phenylamine;
PubChem CID 13594707
IUPAC-namn 4-brom-N-(4-bromfenyl)-N-fenylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromotriphenylamine
Smältpunkt 85°C
Färg Vitt
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 7094354
Formel vikt 403.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.