Läs mer
4,4'-Dichlorobenzhydrol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11357665
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357665 5 g 5g
11367665 25 g 25g
11377665 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02327.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
4,4′-Dichlorobenzhydrol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-97-1
Molekylformel C13H10Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 253.12
MDL-nummer MFCD00000629
InChI-nyckel PHUYGURFBULKPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorobenzhydrol, bis 4-chlorophenyl methanol, p,p'-dichlorobenzhydrol, unii-cr5kh591g4, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-4-chlorophenyl, bis 4-chlorophenyl methan-1-ol, 4,4'-dichloro-a-phenylbenzylic alcohol, bis 4-chlorphenyl methanol, 4,4'-dichloro-alpha-phenylbenzylic alcohol, 4,4-dicholobenzhydrol
PubChem CID 7033
IUPAC-namn bis(4-chlorophenyl)methanol
LEDER OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dichlorobenzhydrol
Smältpunkt 91°C to 93°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1878717
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 253.13
Procent renhet 98%