Läs mer
4,4'-diklorbenzofenon, 99 %
Produktkod. 11474344
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474344 500 g 500g
11454344 25 g 25g
11464344 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474344 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12608.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-98-2 | C13H8Cl2O | 251,11 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som farmaceutiska mellanprodukter. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i varm
aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-98-2
Molekylformel C13H8Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 251.11
MDL-nummer MFCD00000623
InChI-nyckel OKISUZLXOYGIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorobenzophenone, bis 4-chlorophenyl methanone, methanone, bis 4-chlorophenyl, bis 4-chlorophenyl ketone, dcbp, di p-chlorophenyl ketone, di 4-chlorophenyl ketone, bis p-chlorophenyl ketone, p,p'-dichlorobenzophenone, usaf do-4
PubChem CID 7034
ChEBI CHEBI:27519
IUPAC-namn bis(4-klorfenyl)metanon
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dichlorobenzophenone
Smältpunkt 144 °C till 146 °C
Kokpunkt 352 °C till 354 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 643345
Löslighetsinformation Löslig i het aceton.
Formel vikt 251.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.