Läs mer
4,4'-Dichlorobenzophenone-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dichlorobenzophenone D8 |
| CAS | 1219806-01-5 |
| Molekylformel | C13 2H8 Cl2 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H8Cl2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | bis(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.16 |
| Formel vikt | 258.0454 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |