missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Dichlorobiphenyl-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 15 D8 |
| CAS | 1219805-77-2 |
| Molekylformel | C12 D8 Cl2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 4,4'-Dichlorobiphenyl-d8, 4,4'-Dichlorobiphenyl-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, 4,4'-DiCB-d8, PCB No. 15 D8, PCB 15-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H8Cl2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-4-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.1472 |
| Formel vikt | 230.0505 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?