Läs mer
4,4'-Dichlorobutyrophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10396490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10396490 25 g 25g
10193660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 136890250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 40877-09-6
Molekylformel C10H10Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 217.09
MDL-nummer MFCD00018993
InChI-nyckel UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
PubChem CID 2723781
IUPAC-namn 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Dichlorobutyrophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29°C to 30°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel ClC6H4CO(CH2)3Cl
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 217.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Pellets