Läs mer
4,4'-diklorokkalkon, 98+%
Produktkod. 11302966
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302966 5 g 5g
11312966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10717.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19672-59-4 | C15H10Cl2O | 277,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19672-59-4
Molekylformel C15H10Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 277.14
MDL-nummer MFCD00018704
InChI-nyckel YMEMCRBNZSLQCQ-XCVCLJGOSA-N
Synonym 4,4'-dichlorochalcone, e-1,3-bis-4-chloro-phenyl-propenone, e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl-2-propen-1-one, 4',4-dichlorochalcone, e-4,4'-dichlorochalcone, trans-1,3-di-4-chlorophenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5377011
IUPAC-namn (E)-1,3-bis(4-klorfenyl)prop-2-en-1-on
LEDER ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dichlorochalcone
Smältpunkt 156°C to 160°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2331589
Formel vikt 277.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.