Läs mer
4,4'-diklordifenylsulfon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327421
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327421 1 ml
1 options
Produktkod. 30327421 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12421800AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
CAS 80-07-9
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H8 Cl2 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
LEDER Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn 1-klor-4-(4-klorofenyl)sulfonylbensen
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 287.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 285,9622 g/mol