Läs mer
4,4'-diklordifenylsulfon, 97 %
Produktkod. 10401491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10401491 250 g Plastflaska 250g
10401301 25 g Glasflaska 25g
10145070 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10401491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291182500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-07-9
Molekylformel C12H8Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 287.15
MDL-nummer MFCD00000619
InChI-nyckel GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
IUPAC-namn 1-klor-4-(4-klorfenyl)sulfonylbensen
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Dichlorodiphenyl sulfone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 146,0 °C till 151,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 397,0 °C
Flampunkt 233 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 06, 327
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, lätt lösliga i vattenbaserade lösningsmedel
Formel vikt 287.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.