Läs mer
4,4'-diklordifenylsulfon, TRC
Produktkod. 30132992
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132992 10 g
30133332 50 g
30011223 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43416510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-07-9
Molekylformel C12 H8 Cl2 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 287.16
Synonym Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
IUPAC-namn 1-klor-4-(4-klorofenyl)sulfonylbensen
LEDER Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Formel vikt 285.9622
Procent renhet >95%