Läs mer
4,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane - d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDD ring-d8 |
| CAS | 93952-20-6 |
| Molekylformel | C14 2H8 H2 Cl4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4,4'-DDD D8 (diphenyl D8), Benzene-1,2,4,5-d4, 3,3'-(2,2-dichloroethylidene)bis[6-chloro- (9CI), 4,4'-DDD D8, Benzene-1,2,4,5-d4, 3,3'-(2,2-dichloroethylidene)bis[6-chloro- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(C(Cl)Cl)c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2-dichloro-1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.09 |
| Formel vikt | 326.0039 |