missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4'-Dichlorodiphenyldichloroethylene - d8, TRC

Produktkod. 30368235
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368235 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30368235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1952075MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4'-DDED8
CAS 93952-19-3
Molekylformel C14 2H8 Cl4
Kvantitet 5 mg
Synonym Benzene-1,2,4,5-d4, 3,3'-(dichloroethenylidene)bis[6-chloro- (9CI), 4,4'-DDE D8
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
LEDER [2H]c1c([2H])c(C(=C(Cl)Cl)c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl
IUPAC-namn 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2-dichloro-1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethenyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 326.07
Formel vikt 323.9882
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.